주요 문서
360244
Sigma-Aldrich
7-Methyluric acid
98%
동의어(들):
7-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.14
Beilstein:
181629
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)