주요 문서
359947
Sigma-Aldrich
Borohydride, polymer-supported
동의어(들):
(Polystyrylmethyl)trimethylammonium borohydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
beads
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI key
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reducing agent with greater selectivity than the corresponding alkali borohydrides.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)