Key Documents
359726
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
99%
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.26
Beilstein:
1711290
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −6.3°, c = 1 in acetic acid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)