주요 문서
359718
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
98%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine, Boc-L-threonine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
219.23
Beilstein:
2051735
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −8.5°, c = 1 in acetic acid
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
InChI key
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)