주요 문서
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene
≥97%
동의어(들):
Neopentylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.24
Beilstein:
2037544
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)