주요 문서
358932
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
99%
동의어(들):
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.41
Beilstein:
2152306
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161500
PubChem Substance ID:
분석
99%
기술
titration: suitable
SMILES string
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
InChI key
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)