주요 문서
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.12
Beilstein:
1778576
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
95%
포함
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)