주요 문서
357766
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
137 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
InChI key
DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile has been reported.
애플리케이션
3-Phenoxyphenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile.
Popov YV, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(8), 1743-1744 (2011)