주요 문서
356778
Sigma-Aldrich
Iron
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
55.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
≥99.9%
양식
foil
저항도
9.71 μΩ-cm
두께
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)