주요 문서
356417
Supelco
Niobium ICP/DCP standard solution
analytical standard, 10,000 μg/mL Nb in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
포함
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
농도
10,000 μg/mL Nb in H2O
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
형식
single component solution
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)