주요 문서
349992
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzyl cyanide
97%
동의어(들):
2-Aminophenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
InChI key
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)