Key Documents
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
mp
268-270 °C (lit.)
SMILES string
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)