문서
348139
Sigma-Aldrich
1-Chloropinacolone
95%
동의어(들):
1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCOCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
134.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI key
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
[Gas chromatographic determination of monochloropinacoline in the air, water and biological materials].
Kh T Asilbekova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 61-62 (1992-01-01)