주요 문서
348112
Sigma-Aldrich
Triethylvinylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHSi(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
density
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)