주요 문서
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]tetracarbonylmolybdenum(0)
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
CAS Number:
Molecular Weight:
606.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
97%
mp
185-187 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)