주요 문서
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
288.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
InChI key
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)