주요 문서
347752
Sigma-Aldrich
Benzo-12-crown-4
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
224.25
Beilstein:
1246979
MDL number:
UNSPSC 코드:
12350000
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCO1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1