주요 문서
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
271.93 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
형태
powder
불순물
≤5% sodium nitroferricyanide
SMILES string
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)