주요 문서
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyl methyl ether
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H18FeOP
CAS Number:
Molecular Weight:
421.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
mp
127-128 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
애플리케이션
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)