문서
346314
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
245.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,16H,9-10,15H2
InChI key
HLAFSNJRKZLMPT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable