주요 문서
346101
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2(F)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
227.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
bp
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)