주요 문서
345954
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-phenylalanine
99%
동의어(들):
IAA-L-Phe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
322.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +36°, c = 3 in ethanol
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18(11-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-17(19(23)24)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,17,20H,10-11H2,(H,21,22)(H,23,24)/t17-/m0/s1
InChI key
BUGQHORRADGONS-KRWDZBQOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)