Key Documents
345539
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dibromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
476.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
형태
powder or crystals
반응 적합성
core: tin
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
InChI key
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)