Key Documents
345253
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
197.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
mp
42-46 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChI key
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)