345091
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate
99%
๋์์ด(๋ค):
Tetrabutylammonium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
๋ก๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
99%
mp
112-113 ยฐC (lit.)
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
๊ต์ฒด๋จ
์ ํ ๋ฒํธ
์ค๋ช
๊ฐ๊ฒฉ
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.