주요 문서
344885
Sigma-Aldrich
Piperidine thiocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
144.24
MDL number:
분석
97%
SMILES string
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
InChI key
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)