주요 문서
344567
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyanisole
98%
동의어(들):
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1OC
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)