주요 문서
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
299.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)