주요 문서
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
InChI key
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)