주요 문서
343692
Sigma-Aldrich
5-(2-Adamantylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
276.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
mp
207-208 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC(=O)C(\C(=O)O1)=C2\C3CC4CC(C3)CC2C4
InChI
1S/C16H20O4/c1-16(2)19-14(17)13(15(18)20-16)12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-11H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10-,11+
InChI key
SIYYOHROEIZBBC-DTIDVZRVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)