주요 문서
343307
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline hydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
189.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)