주요 문서
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) fluoride
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
동의어(들):
Yttrium trifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
YF3
CAS Number:
Molecular Weight:
145.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
99.9%
형태
fused
pieces
입자 크기
3-12 mm
density
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for vacuum deposition.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)