주요 문서
342408
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) subnitrate monohydrate
≥99.99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BiONO3·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
305.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99%
SMILES string
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)