주요 문서
341975
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4Br2F4
CAS Number:
Molecular Weight:
287.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
SMILES string
FC(F)(Br)C(F)(F)CCBr
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)