문서
341924
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4OCF2CHF2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
98 °C/65 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1