Key Documents
341142
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) dihydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
295.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)