문서
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
95%
동의어(들):
4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
201.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable