Key Documents
339814
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
동의어(들):
(R)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
202.64
Beilstein:
3701567
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
mp
248-250 °C (lit.)
SMILES string
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable