문서
339539
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
157.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4,9H2
InChI key
CLKBZWDZDVOIGJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable