주요 문서
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
303.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
~80%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)