Key Documents
338478
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCN
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C#N)=C(\[H])c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C13H16N2/c1-3-15(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
NPWFCIFHEOTMMN-AATRIKPKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)