Key Documents
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinecarbonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H4F6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
290.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)