주요 문서
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
232.30
MDL number:
Grade
technical grade
분석
90%
SMILES string
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)