주요 문서
337854
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dinitroaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(NO2)2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-3-1-4(9(11)12)6(8)5(2-3)10(13)14/h1-2H,8H2
InChI key
CLMQUEQFVUMDPC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Standard molar enthalpy of formation of 4-chloro-2,6-dinitroaniline has been evaluated.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Experimental thermochemical study of two chlorodinitroaniline isomers.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(4), 496-501 (2010)