주요 문서
337803
Sigma-Aldrich
Melamine/hydrogen fluoride
30:70 % (w/w)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7FN6
CAS Number:
Molecular Weight:
146.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
농도
30:70 % (w/w)
density
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)