문서
337765
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-phenylmaleimide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
172 °C/12 mmHg (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
InChI key
QAVUFFJVZGZJMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable