주요 문서
337730
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
동의어(들):
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4K2N4PtS4
CAS Number:
Molecular Weight:
505.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI key
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)