주요 문서
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H46Cl4P4Pd2
CAS Number:
Molecular Weight:
1137.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
247 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)