주요 문서
337641
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
98%
동의어(들):
Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SCu
CAS Number:
Molecular Weight:
172.71
Beilstein:
3709171
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
98%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI key
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)