분석
95%
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCP(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI key
GNFABDZKXNKQKN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst in Negishi phosphine ligand-containing palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.